Tisk…
Bromid draselný 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16339.0B A16339.0I A16339.22 A16339.30 A16339.36 A16339.A4
A16339.0BEA 2540 CZK
A16339.0B A16339.0I A16339.22 A16339.30 A16339.36 A16339.A4
Bromid draselný 99
Bromid draselný
Purity: 99+% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435 °C
Bod tání: 730
Hustota: 2.75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701