Bromid draselný for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
39796.P2
39796.Q4
39796.P2EA
34460
CZK
39796.P2
39796.Q4
Bromid draselný for spectroscopy
Bromid draselný
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Random Cuttings, Chunks
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Vzorec:
KBr MW: 119 Bod varu: 1435 °C Bod tání: 730 Hustota: 2.75 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS číslo: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |