Tisk…
Bromid draselný FTIR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39794.22 39794.14
39794.22EA 10020 CZK
39794.22 39794.14
Bromid draselný FTIR
Bromid draselný
CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Physical Form: Powder Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435 °C
Bod tání: 730
Hustota: 2.75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618