Bromid draselný 99,92 Metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10982.14
10982.22
10982.14EA
2600
CZK
10982.14
10982.22
Bromid draselný 99,92 Metals basis
Bromid draselný
Purity: 99.92%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Crystalline
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Vzorec:
KBr MW: 119 Bod varu: 1435 °C Bod tání: 730 Hustota: 2.75 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS číslo: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |