Tisk…
Bromid draselný 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
222555000 222551000 222550025
ACRO222555000EA 1390 CZK
ACRO222555000 ACRO222551000 ACRO222550025
Bromid draselný 99+% for analysis
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Bod varu: 1435 °C (760 mmHg)
Bod tání: 734 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
pH 5.0 to 8.8 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.05 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.003 % (in water)