Tisk…
Bromid draselný 99+% IR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 3190 CZK
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Bromid draselný 99+% IR
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435 °C (760 mmHg)
Bod tání: 734 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)