Tisk…
Metaboritan lithný, dried 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16145.14 A16145.22 A16145.36
A16145.14EA 1040 CZK
A16145.14 A16145.22 A16145.36
Metaboritan lithný, dried 99%
Metaboritan lithný
Purity: 99% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Vzorec: BLiO₂
MW: 49,75 g/mol
Bod varu: 1719 °C (1013 hPa)
Bod tání: 845 °C
Hustota: 1,397
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011089
CAS číslo: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546