Tisk…
Metaboritan lithný, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12591.18 12591.30 12591.A1
12591.18EA 1730 CZK
12591.18 12591.30 12591.A1
Metaboritan lithný, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Metaboritan lithný
Purity: 99.9% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Physical Form: Powder Density: 1.397 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Vzorec: BLiO₂
Bod varu: 1719 °C (1013 hPa)
Bod tání: 845 °C
Hustota: 1,397
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011089
CAS číslo: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546