Metaboritan lithný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10739.36
10739.14
10739.22
10739.36EA
36860
CZK
10739.36
10739.14
10739.22
Metaboritan lithný ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Metaboritan lithný
Purity: 99.997%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Vzorec:
BLiO₂ Bod varu: 1719 °C (1013 hPa) Bod tání: 845 °C Hustota: 1,397 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011089 CAS číslo: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |