Tisk…
Metaboritan lithný 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365711000 365715000
ACRO365711000EA 4340 CZK
ACRO365711000 ACRO365715000
Metaboritan lithný 99% p.a.
Metaboritan lithný
Vzorec: BLiO₂
Bod varu: 1719 °C (1013 hPa)
Bod tání: 845 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011089
CAS číslo: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration with HCl ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm