Tisk…
Tetrahydroboritan sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88983.22 88983.36
88983.22EA 3340 CZK
88983.22 88983.36
Tetrahydroboritan sodný ≥98%
Tetrahydroboritan sodný
Purity: 98% min CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: -4+16 Mesh Granules Density: 1.074 Appearance: White Odour: Weak Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,8592 UN No.: 1426 MDL No.: MFCD00003518
Vzorec: NaBH₄
Hustota: 1,074
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8592