Tetrahydroboritan sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
13432.22
13432.36
13432.57
13432.22EA
2770
CZK
13432.22
13432.36
13432.57
Tetrahydroboritan sodný ≥98%
Tetrahydroboritan sodný
Purity: 98%
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: NaBH4
Formula Weight: 37.83
Physical Form: Powder
Density: 1.074
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,8592
UN No.: 1426
MDL No.: MFCD00003518
Vzorec:
NaBH₄ Bod tání: 400 °C (rozkl.) Hustota: 1,074 Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS číslo: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,8592 |