Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 98%, granule ∼ 3 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
419471000 419475000
ACRO419471000EA 2620 CZK
ACRO419471000 ACRO419475000
Tetrahydroboritan sodný 98%, granule ∼ 3 mm
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granules
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.2 % (Coulometric)