Tetrahydroboritan sodný 98%, pellets (1-2 cm)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
201481000
201485000
201480025
ACRO201481000EA
2850
CZK
ACRO201481000
ACRO201485000
ACRO201480025
Tetrahydroboritan sodný 98%, pellets (1-2 cm)
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Bod tání: 360 °C (rozkl.) Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS číslo: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08664 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Pellets |
Assay | ≥97.5 % (NaBH4) |