Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 99%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
200051000 200050250 200055000
ACRO200051000EA 4530 CZK
ACRO200051000 ACRO200050250 ACRO200055000
Tetrahydroboritan sodný 99%, powder
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
MW: 37.83
Bod tání: 360 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 69
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %