Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 98+%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 1080 CZK
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
Tetrahydroboritan sodný 98+%, powder
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %