Tisk…
Lithium tetrahydroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
62460-25G-F 62460-5G-F
SIAL62460-25G-FEA 11300 CZK
SIAL62460-25G-F SIAL62460-5G-F
Lithium tetrahydroborate, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrahydroborate
Vzorec: H₄BLi
MW: 21,78 g/mol
Bod varu: 66 °C (1013 hPa)
Bod tání: 274…277 °C
Hustota: 0,666 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011088
CAS číslo: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547