Lithium tetrahydroborate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
206810100
206810500
206810050
ACRO206810100EA
5560
CZK
ACRO206810100
ACRO206810500
ACRO206810050
Lithium tetrahydroborate 95%
Lithium tetrahydroborate
Vzorec:
H₄BLi MW: 21.78 Bod varu: 66 Bod tání: 280 °C Hustota: 0.66 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011088 CAS číslo: 16949-15-8 EINECS: 241-021-7 UN: 1413 ADR: 4.3 I Merck Index: 13,05547 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Assay | ≥94 % |