Tisk…
Tetrafluorboritan sodný ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12393.22 A12393.36 A12393.A3
A12393.22EA 858 CZK
A12393.22 A12393.36 A12393.A3
Tetrafluorboritan sodný ≥97%
Tetrafluorboritan sodný
Purity: 97% CAS No.: 13755-29-8 Molecular Formula: BF4Na Formula Weight: 109.79 Melting Point: 384° dec. Merck Reference: 14,8617 MDL No.: MFCD00003515
Vzorec: BF₄Na
Hustota: 2,47
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003515
CAS číslo: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 14,8617