Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
223770100
223770500
ACRO223770100EA
2060
CZK
ACRO223770100
ACRO223770500
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%, pure
Lithium tetrafluoroborate
Vzorec:
BF₄Li MW: 93.74 Bod tání: 275 °C (rozkl.) Hustota: 0.852 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011087 CAS číslo: 14283-07-9 EINECS: 238-178-9 UN: 3260 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to grey Crystalline powder or crystals |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |