Tisk…
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
71996-1KG 71996-250G
SIAL71996-1KGEA 7340 CZK
SIAL71996-1KG SIAL71996-250G
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Bod varu: 1575 °C (1013 hPa)
Bod tání: 742 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081185
CAS číslo: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733