Tisk…

Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Borax, Sodium tetraborate

M-Clarity™ quality level = MQ100

229946-100G 229946-25G 229946-5G
SIAL229946-100GEA 7190 CZK
SIAL229946-100G SIAL229946-25G SIAL229946-5G
Tetraboritan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Bod varu: 1575 °C (1013 hPa)
Bod tání: 742 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081185
CAS číslo: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR