Tisk…
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27716.290EA 3290 CZK
27716.290 27716.368
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Bod varu: 1575 °C (1013 hPa)
Bod tání: 742 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081185
CAS číslo: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Water Max. 1.0%
Sulphate (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Iron) Max. 40 ppm