Tisk…
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000
1.06306.0250EA 3080 CZK
1.06306.0250 1.06306.1000
Tetraboritan dvojsodný, anhydrous analytical reagent, Supelco®
Tetraboritan dvojsodný
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Vzorec: Na₂B₄O₇
MW: 201.22
Bod varu: 1575
Bod tání: 742
Hustota: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081185
CAS číslo: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)