Tisk…
Spectromelt® B 10 (Tetraboritan dvojsodný), Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06304.1000 1.06304.5000
1.06304.1000EA 5900 CZK
1.06304.1000 1.06304.5000
Spectromelt® B 10 (Tetraboritan dvojsodný), Supelco®
Tetraboritan dvojsodný
Vzorec: Na₂B₄O₇
Bod varu: 1575 °C (1013 hPa)
Bod tání: 742 °C
Hustota: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081185
CAS číslo: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)