Tisk…
Spectromelt® A 10 (Tetraboritan dvojlithný) p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000
1.10783.1000EA 10640 CZK
1.10783.1000 1.10783.5000
Spectromelt® A 10 (Tetraboritan dvojlithný) p.a., Supelco®
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
Bod tání: 918 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %