Tetraboritan dvojlithný ≥99.6% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
12592.18
12592.30
12592.A1
12592.18EA
1660
CZK
12592.18
12592.30
12592.A1
Tetraboritan dvojlithný ≥99.6% (metals basis)
Tetraboritan dvojlithný
Purity: 99.6%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Vzorec:
Li₂B₄O₇ Bod tání: 930 °C Hustota: 2,4 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011083 CAS číslo: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |