Tisk…
Tetraboritan dvojlithný ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10744.14 10744.22 10744.A1
10744.14EA 1980 CZK
10744.14 10744.22 10744.A1
Tetraboritan dvojlithný ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Tetraboritan dvojlithný
Purity: 99.998% CAS No.: 12007-60-2 Molecular Formula: B4Li2O7 Formula Weight: 169.12 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 930° Merck Reference: 14,5524 MDL No.: MFCD00011083
Vzorec: Li₂B₄O₇
Bod tání: 930 °C
Hustota: 2,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,5524