Tisk…
Tetraboritan dvojlithný 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
206940010 206942500
ACRO206940010EA 13350 CZK
ACRO206940010 ACRO206942500
Tetraboritan dvojlithný 98+% p.a.
Tetraboritan dvojlithný
Vzorec: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Bod tání: 930 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011083
CAS číslo: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm