Tisk…
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
26069.081EA 4010 CZK
26069.081 26069.126
Sodium tetrachloroaurate dihydrate, TECHNICAL
Sodium tetrachloroaurate dihydrate
Vzorec: NaAuCl₄·2H₂O
MDL Number: MFCD00149162
CAS číslo: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identifikace splňuje test