Tisk…
2,7-Dibromofluorene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
A12437.09 A12437.14 A12437.22
A12437.09EA 1550 CZK
A12437.09 A12437.14 A12437.22
2,7-Dibromofluorene ≥98%
2,7-Dibromofluorene
Purity: 98% CAS No.: 16433-88-8 Molecular Formula: C13H8Br2 Formula Weight: 324.03 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2049205
Vzorec: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019048
CAS číslo: 16433-88-8