Tisk…
2,7-Dibromofluorene 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
355240050 355240250
ACRO355240050EA 953 CZK
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromofluorene 99%
2,7-Dibromofluorene
Vzorec: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019048
CAS číslo: 16433-88-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %