Tisk…
1,4-Dioxan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 3810 CZK
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioxan, Supelco®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 101.1
Bod tání: 11.8
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM