Tisk…
1,4-Dioxan, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8% stabilised
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83674.230EA 4270 CZK
83674.230 83674.269
1,4-Dioxan, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.8% stabilised
1,4-Dioxan
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 101.1 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11.8 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM