1,4-Dioxan ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 25 ppm
23540.295EA
4140
CZK
23540.295
23540.320
23540.460
1,4-Dioxan ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 101,1 °C (1013 hPa) Bod tání: 11,8 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS číslo: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.001 meq/g |
Boiling point | 100 - 102 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.030 - 1.035 |
Solidification point | Min. 11 °C |
Acetaldehyde | Max. 40 ppm |
Acetone | Max. 5 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Formaldehyde | Max. 5 ppm |
Peroxides | Max. 100 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |