Tisk…
1,4-Dioxan ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 25 ppm
23532.297EA 2730 CZK
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioxan ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Bod varu: 101,1 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11,8 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035