Tisk…
1,4-Dioxan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000 1.03132.2500
1.03132.1000EA 9500 CZK
1.03132.1000 1.03132.2500
1,4-Dioxan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 101.1
Bod tání: 11.8
Hustota: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM