1,4-Dioxan 99.5% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
268340010
268340025
ACRO268340010EA
9270
CZK
ACRO268340010
ACRO268340025
1,4-Dioxan 99.5% for HPLC
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ Bod varu: 101,1 °C (1013 hPa) Bod tání: 12 °C Hustota: 1,034 g/cm³ Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS číslo: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥99.4 % |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |