Tisk…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
33471-100ML 33471-25ML 33471-500ML
SIAL33471-100MLEA 9510 CZK
SIAL33471-100ML SIAL33471-25ML SIAL33471-500ML
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Vzorec: C₇H₁₂N₂
Bod varu: 110 °C (20 hPa)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005554
CAS číslo: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II