Tisk…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
M-Clarity™ quality level = MQ200
136581-100G 136581-25G 136581-5G
SIAL136581-100GEA 7240 CZK
SIAL136581-100G SIAL136581-25G SIAL136581-5G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Bod varu: 110 °C (20 hPa)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005554
CAS číslo: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II