1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03603.0025
8.03603.0100
8.03603.0025EA
2930
CZK
8.03603.0025
8.03603.0100
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ Bod varu: 110 °C (20 hPa) Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005554 CAS číslo: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 124.18 g/mol |
Boiling Point | 110 °C (20 hPa) |
Flash Point | 94 °C |
Refractive Index | 1.519 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.04 g/cm3 (20 °C) |