Tisk…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
159610250 159611000
ACRO159610250EA 2480 CZK
ACRO159610250 ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Bod varu: 95…98 °C (7,5 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005554
CAS číslo: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %