1-Methylcyclopentene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Methyl-1-cyclopentene
A18816.14
A18816.06
A18816.22
A18816.14EA
6590
CZK
A18816.14
A18816.06
A18816.22
1-Methylcyclopentene ≥98%
1-Methylcyclopentene
Purity: 98%
CAS No.: 693-89-0
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -142°
Boiling Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1900640
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001397
Vzorec:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Bod varu: 73…75 °C Bod tání: –142 °C Hustota: 0,779 Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001397 CAS číslo: 693-89-0 EINECS: 211-762-0 UN: 3295 ADR: 3,II |