Tisk…
Methylcyclopentane, Supelco®
Dodavatel: Merck
MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 7840 CZK
66490-10ML 66490-50ML
Methylcyclopentane, Supelco®
Methylcyclopentane
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 71.8
Bod tání: –142 °C
Hustota: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001382
CAS číslo: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM