Tisk…
Methylcyclopentane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20789.0005 8.20789.0250
8.20789.0005EA 952 CZK
8.20789.0005 8.20789.0250
Methylcyclopentane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentane
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 71,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –142 °C
Hustota: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001382
CAS číslo: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -142 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 150 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.4087 (20 °C, 589 nm)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C