Tisk…
Methylcyclopentane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 4970 CZK
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Methylcyclopentane 95%
Methylcyclopentane
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 71 °C
Bod tání: –142.4 °C
Hustota: 0.748 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001382
CAS číslo: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %