methylcyklohexan, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
66294-5ML
66294-1ML
66294-5MLEA
3270
CZK
66294-5ML
66294-1ML
methylcyklohexan, Supelco®
methylcyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₁CH₃ MW: 98.19 Bod varu: 101 Bod tání: –126 °C Hustota: 0.7693 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001497 CAS číslo: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3 II Merck Index: 13,06074 |