methylcyklohexan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
31861.22
31861.36
31861.22EA
2060
CZK
31861.22
31861.36
methylcyklohexan ≥99%
methylcyklohexan
Purity: 99+%
CAS No.: 108-87-2
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -4°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.771
Refractive Index: 1.4230
Appearance: Colourless
Melting Point: -126°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 505972
Merck Reference: 14,6047
UN No.: 2296
MDL No.: MFCD00001497
Vzorec:
C₆H₁₁CH₃ MW: 98.19 Bod varu: 101 °C Bod tání: –126 °C Hustota: 0.771 Bod vzplanutí: –4 °C (–25 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001497 CAS číslo: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3 II Merck Index: 13,06074 |