Tisk…
methylcyklohexan 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126580010 126580025 126580050 126580100
ACRO126580010EA 1450 CZK
ACRO126580010 ACRO126580025 ACRO126580050 ACRO126580100
methylcyklohexan 99%, extra pure
methylcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁CH₃
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001497
CAS číslo: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %