Tisk…
Ethylcyclohexane 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118310250 118311000
ACRO118310250EA 1710 CZK
ACRO118310250 ACRO118311000
Ethylcyclohexane 99+%
Ethylcyclohexane
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Bod tání: –111 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001523
CAS číslo: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test